Drukuj
Chlorowodorek dietyloaminy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
8.20393.0005EA 169 PLN
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
Chlorowodorek dietyloaminy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek dietyloaminy
Formuła: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 220…225 °C
Gęstość: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Numer MDL: MFCD00012499
Numer CAS: 660-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-541-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03138
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)