Chlorowodorek dietyloaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethylammonium chloride
A13637.0B
A13637.0I
A13637.30
A13637.0BEA
746
PLN
A13637.0B
A13637.0I
A13637.30
Chlorowodorek dietyloaminy 99%
Chlorowodorek dietyloaminy
Purity: 99%
CAS No.: 660-68-4
Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl
Formula Weight: 109.60
Melting Point: 227-230°
Boiling Point: 320-330°
Merck Reference: 14,3111
MDL No.: MFCD00012499
Formuła:
C₄H₁₂ClN MW: 109.6 g/mol Temp. Wrzenia: 320…330 °C Temp. topnienia: 227…230 °C Gęstość: 1.0475 g/cm³ (21 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012499 Numer CAS: 660-68-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-541-9 Klasyfikacja Merck : 13,03138 |