Drukuj
Chlorowodorek dietyloaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethylammonium chloride
155890010 155891000 155895000 155890051
ACRO155890010EA 480 PLN
ACRO155890010 ACRO155891000 ACRO155895000 ACRO155890051
Chlorowodorek dietyloaminy 99%
Chlorowodorek dietyloaminy
Formuła: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 320…330 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 227…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012499
Numer CAS: 660-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-541-9
Klasyfikacja Merck : 13,03138
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 230 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %