Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
T5941-100G T5941-1KG T5941-500G
SIALT5941-100GEA 477 PLN
SIALT5941-100G SIALT5941-1KG SIALT5941-500G
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM