Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
T3253-100G T3253-500G T3253-10KG T3253-1KG T3253-250G T3253-5KG
SIALT3253-100GEA 390 PLN
SIALT3253-100G SIALT3253-500G SIALT3253-10KG SIALT3253-1KG SIALT3253-250G SIALT3253-5KG
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM