Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
1.08219.1000EA 0 PLN
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157.6 g/mol
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM