Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Dostawca: PanReac AppliChem
A3452.0500 A3452.1000
A3452.0500EA 749 PLN
A3452.0500 A3452.1000
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM