Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
0234-1KGEA 1840 PLN
0234-1KG 0234-500G 0234-12KG 0234-5KG
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu ≥99.5%, Ultrapure
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Reagent for stabilisation of buffer formulations and electrophoresis of biological molecules.
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium ≤0.0005%
Copper ≤0.0001%
DNase none detected
Insolubles ≤0.001%
Iron ≤0.001%
Lead ≤0.0005%
Magnesium ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
pH (0.1M, Water) @25 °C 4.2 – 4.9
Protease none detected
Purity (Titration) ≥99.5%
RNase none detected
Zinc ≤0.0005%