chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl
Purity: 99+%
CAS No.: 1185-53-1
Molecular Formula: C4H11NO3.HCl
Formula Weight: 157.60
pH: 3.5-5.0
Melting Point: ca 152° dec.
Beilstein Reference: 3675235
MDL No.: MFCD00012590
Formuła:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl MW: 157.6 g/mol Temp. topnienia: ∼ 152 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012590 Numer CAS: 1185-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5 Klasyfikacja Merck : 12,09902 |