Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu 99+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl
228030010 228031000 228032500 228030051
ACRO228030010EA 1740 PLN
ACRO228030010 ACRO228031000 ACRO228032500 ACRO228030051
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu 99+%, extra_pure
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 225 °C
Temp. topnienia: 150…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.5 to 5.0 (1 % at 25 °C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm