1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14904.09
A14904.18
A14904.22
A14904.09EA
694
PLN
A14904.09
A14904.18
A14904.22
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 373-88-6
Molecular Formula: C2F3H4N.HCl
Formula Weight: 135.52
Melting Point: 218° subl.
Beilstein Reference: 3652103
Formuła:
C₂H₅ClF₃N Temp. topnienia: 218 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012875 Numer CAS: 373-88-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-771-1 |