Drukuj
Azotan(V) srebra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
38310-1EA 38310-6X1EA
38310-1EAEA 521 PLN
38310-1EA 38310-6X1EA
Azotan(V) srebra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Azotan(V) srebra
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 210
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 3264
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective