Azotan(V) srebra koncentrat do rozcieńczania do 0.1 N roztwór wodny, Acculute™ standard volumetric solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88614.LQ
88614.LS
88614.LQEA
1040
PLN
88614.LQ
88614.LS
Azotan(V) srebra koncentrat do rozcieńczania do 0.1 N roztwór wodny, Acculute™ standard volumetric solution
Azotan(V) srebra
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3093
MDL No.: MFCD00003414
Formuła:
AgNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9 Jednostka: 3093 ADR: 8,II |