2,3,5-trifenylotetrazoliowy chlorek ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 298-96-4
Molecular Formula: C19H15ClN4
Formula Weight: 334.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystals
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 3923356
Merck Reference: 14,9744
MDL No.: MFCD00011963
Useful indicator for reducing substances
Formuła:
C₁₉H₁₅ClN₄ Temp. Wrzenia: ∼360 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011963 Numer CAS: 298-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-071-6 Klasyfikacja Merck : 14,9744 |