Wodorotlenek sodu concentrate for dilution to 0.5 N in aqueous solution, Acculute™ standard volumetric solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
88620.LQ
88620.LS
88620.LQEA
325
PLN
88620.LQ
88620.LS
Wodorotlenek sodu concentrate for dilution to 0.5 N in aqueous solution, Acculute™ standard volumetric solution
Wodorotlenek sodu
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 1824
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,327 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |