Drukuj
Wodorotlenek potasu concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
38073-1EA 38073-6X1EA
38073-1EAEA 270 PLN
38073-1EA 38073-6X1EA
Wodorotlenek potasu concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) Volumetric, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 1.29…1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective