Drukuj
Wodorotlenek potasu koncentrat do rozcieńczania do 1L, 0.1 M KOH (0.1N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 250 PLN
38070-1EA 38070-6X1EA
Wodorotlenek potasu koncentrat do rozcieńczania do 1L, 0.1 M KOH (0.1N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: >100 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective