Drukuj
Kwas siarkowy(VI) concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 148 PLN
38294-1EA 38294-6X1EA
Kwas siarkowy(VI) concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) Volumetric, Fluka™
Kwas siarkowy(VI)
Concentrate for 1 L standard solution
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective