Drukuj
Kwas chlorowodorowy concentrate for dilution to 1L, 0.2 M HCl (0.2N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38287-1EA 38287-6X1EA
38287-1EAEA 316 PLN
38287-1EA 38287-6X1EA
Kwas chlorowodorowy concentrate for dilution to 1L, 0.2 M HCl (0.2N) Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.11 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective