szczawian disodowy concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, Acculute™ standard volumetric solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
88626.LQ
88626.LS
88626.LQEA
647
PLN
88626.LQ
88626.LS
szczawian disodowy concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, Acculute™ standard volumetric solution
szczawian disodowy
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012465
Formuła:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012465 Numer CAS: 62-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3 Klasyfikacja Merck : 13,08723 |