L(+)-Histydyny monochlorowodorek, monohydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16005.0025
8.16005.0100
8.16005.0025EA
157
PLN
8.16005.0025
8.16005.0100
L(+)-Histydyny monochlorowodorek, monohydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histydyny monochlorowodorek, monohydrat
Formuła:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Temp. topnienia: 259 °C Gęstość: 1,485 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151027 Numer CAS: 5934-29-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-438-9 Klasyfikacja Merck : 13,04741 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 169.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | 259 °C (decomposition) |
Molar Mass | 209.63 g/mol |
Bulk Density | 770 kg/m3 |
pH | 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |