Drukuj
L(+)-Histydyny monochlorowodorek, monohydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
411730250 411731000 411730025 411735000
ACRO411730250EA 237 PLN
ACRO411730250 ACRO411731000 ACRO411730025 ACRO411735000
L(+)-Histydyny monochlorowodorek, monohydrat 98%
L(+)-Histydyny monochlorowodorek, monohydrat
Formuła: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209.63 g/mol
Temp. topnienia: 259
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151027
Numer CAS: 5934-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-438-9
Klasyfikacja Merck : 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 10 % (3 h) (145 to 150°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 3 to 5 (2.5 % at 25°C)
Specific optical rotation +9.2° to +10.6° (20°C, 589 nm) (c=11, 6 N HCl) (On anhydrous substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)