Drukuj
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7880-100G C7880-1KG C7880-500G C7880-5KG C7880-500MG
SIALC7880-100GEA 548 PLN
SIALC7880-100G SIALC7880-1KG SIALC7880-500G SIALC7880-5KG SIALC7880-500MG
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065606
Numer CAS: 7048-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-157-7
Klasyfikacja Merck : 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM