Drukuj
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
30129-100G 30129-25G
SIAL30129-100GEA 981 PLN
SIAL30129-100G SIAL30129-25G
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065606
Numer CAS: 7048-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-157-7
Klasyfikacja Merck : 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM