Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat, kryształy
Dostawca: MP Biomedicals
|
|
0210144605
02101446.1
02101446.3
02101446.5
0210144601
ICNA0210144605EA
11350
PLN
ICNA0210144605
ICNA02101446.1
ICNA02101446.3
ICNA02101446.5
ICNA0210144601
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat, kryształy
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat
Cysteine is a major biological source of sulphur and is one of the two common sulphur-containing amino acids. It is a NMDA glutamatergic receptor antagonist.
Freely soluble in water (50 mg/ml).
Formuła:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Temp. topnienia: 168…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065606 Numer CAS: 7048-04-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-157-7 Klasyfikacja Merck : 13,02810 |