Chlorowodorek L(+)-Cysteiny hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 7048-04-6
Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl.H2O
Formula Weight: 175.64 (157.62anhy)
pH: 1-2
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 5158059
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +5.5° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00065606
Formuła:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O MW: 175.64 g/mol Temp. topnienia: ∼ 175 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065606 Numer CAS: 7048-04-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-157-7 Klasyfikacja Merck : 13,02810 |