Drukuj
Hydrat hydrazyny ≥80% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04604.9055 8.04604.0250 8.04604.1000
8.04604.9055EA 6320 PLN
8.04604.9055 MERC8.04604.0250 MERC8.04604.1000
Hydrat hydrazyny ≥80% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Hydrat hydrazyny
Formuła: NH₂NH₂·xH₂O
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149931
Numer CAS: 10217-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-114-9
Jednostka: 2030
ADR: 8 (6.1),II