Drukuj
Hydrat hydrazyny 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorotlenek hydrazyniowy
209592500 209590010
ACRO209592500EA 206 PLN
ACRO209592500 ACRO209590010
Hydrat hydrazyny 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hydrat hydrazyny
Formuła: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1.028 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Numer MDL: MFCD00149931
Numer CAS: 10217-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-114-9
Jednostka: 2030
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)