Drukuj
Hydrat hydrazyny 55% in aqueous solution (∼35% w/w N₂H₄)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorotlenek hydrazyniowy
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 304 PLN
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hydrat hydrazyny 55% in aqueous solution (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrat hydrazyny
Formuła: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 1.023 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149931
Numer CAS: 10217-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-114-9
Jednostka: 3293
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)