Drukuj
Ammonium sulphide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
21352.292EA 1100 PLN
21352.292 21352.441
Ammonium sulphide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Formuła: H₈N₂S
Numer MDL: MFCD00010892
Numer CAS: 12135-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-223-4
Jednostka: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %