Amoniak roztwór ∼32%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
21192.298EA
162
PLN
21192.298
21192.323
21192.367
Amoniak roztwór ∼32%, GPR RECTAPUR®
Amoniak roztwór
Formuła:
NH₃ Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 28 - 33 % |
Density (20/4) | 0.880 - 0.910 |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
CO3 (Carbonate) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |