Drukuj
Amoniak roztwór 28%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
21182.294EA 162 PLN
21182.294 21182.363
Amoniak roztwór 28%, GPR RECTAPUR®
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm