Drukuj
Amoniak roztwór 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05423.9180 1.05423.9025
1.05423.9180EA 4010 PLN
1.05423.9180 1.05423.9025
Amoniak roztwór 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material