Drukuj
Amoniak roztwór 28%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
6005.1000EA 223 PLN
6005.1000 6005.2500 6005.9025
Amoniak roztwór 28%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60…–57.5 °C
Gęstość: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (as NH3) (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Appearance passes test
Carbon Dioxide (CO2) max. 0.002 %
Color (APHA) max. 5
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 0.001 %
Specific Gravity at 60°/60°F 0.896 - 0.902
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic and Antimony (as As) max. 3
Aluminium (Al) max. 0.2
Boron (B) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.3
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.2
Manganese (Mn) max. 0.1
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.2
Tin (Sn) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Nitrate (NO3) max. 2
Phosphate (PO4) max. 0.4
Sulfate (SO4) max. 2