Amoniak roztwór 28%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13168.AP
L13168.0F
L13168.APEA
196
PLN
L13168.AP
L13168.0F
Amoniak roztwór 28%
Amoniak roztwór
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
MDL No.: MFCD00011418
Formuła:
NH₃ Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,90 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,494 |