Drukuj
Amoniak roztwór 25%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
21191.364EA 279 PLN
21191.364 21191.450
Amoniak roztwór 25%, TECHNICAL
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60…–57.5 °C
Gęstość: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 24 - 26 %