Drukuj
Amoniak roztwór 25%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
MQ100
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
1.05428.0250EA 496 PLN
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
Amoniak roztwór 25%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60…–57.5 °C
Gęstość: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material