Drukuj
Amoniak roztwór 25%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
271402TEA 279 PLN
271402T
Amoniak roztwór 25%, GPR RECTAPUR®
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60…–57,5 °C
Gęstość: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 25 %
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm