Drukuj
Amoniak roztwór 25% in water, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
255210025 255210010 255210100
ACRO255210025EA 422 PLN
ACRO255210025 ACRO255210010 ACRO255210100
Amoniak roztwór 25% in water, extra pure
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011418
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl ≥25 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm