Amoniak roztwór 20%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Amoniak
21180.242EA
173
PLN
21180.242
21180.297
21180.366
21180.446
Amoniak roztwór 20%, GPR RECTAPUR®
Amoniak roztwór
Formuła:
NH₃ MW: 35.05 g/mol Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8 III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 18 - 22 % |
Density (20/4) | 0.910 - 0.930 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |