Amoniak roztwór 10%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Amoniak
190063UEA
560
PLN
190063U
190064V
VWRC190065W
Amoniak roztwór 10%, AnalaR NORMAPUR®
Amoniak roztwór
Formuła:
NH₃ MW: 35,05 g/mol Gęstość: 0,957 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 10.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO₄ (Phosphate) | Max. 0.1 ppm |
S (Sulphide) | Max. 0.1 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.05 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.2 ppm |