Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
331635-1L 331635-250ML
SIAL331635-1LEA 1160 PLN
SIAL331635-1L SIAL331635-250ML
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,09224