Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
8.14748.0250EA 284 PLN
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,09224
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23.33 hPa (20 °C)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material