wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% (w/w) roztwór wodny , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Density: 1.016
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: ca 102°
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formuła:
C₄H₁₃NO Temp. Wrzenia: ∼102 °C Gęstość: 1,016 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008280 Numer CAS: 75-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9 Jednostka: 1835 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9224 |