Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 10% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
328251-1L 328251-250ML
SIAL328251-1LEA 1040 PLN
SIAL328251-1L SIAL328251-250ML
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 10% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,09224