Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 10% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. for polarography, for examination of steroids, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08123.0050 1.08123.0250
1.08123.0050EA 369 PLN
1.08123.0050 1.08123.0250
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 10% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. for polarography, for examination of steroids, Supelco®
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
for polarography and for examination of steroids
Formuła: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,09224
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) ≥ 10.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines ≤ 0.2 %
Ag (Silver) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Evaporation residue passes test
Ash ≤ 0.05 %
Suitability for polarography passes test