Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420521000 420520010 420520050
ACRO420521000EA 216 PLN
ACRO420521000 ACRO420520010 ACRO420520050
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in water
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1.014 g/cm³
Temp. Zapłonu: >95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,09224
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Titration with HCl 23 to 27 %
GC ≥97.5 %