wodorotlenek tetrametyloamoniowy 10% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
420511000
420515000
420510010
ACRO420511000EA
174
PLN
ACRO420511000
ACRO420515000
ACRO420510010
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 10% in water
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła:
C₄H₁₃NO Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa) Gęstość: 1 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008280 Numer CAS: 75-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9 Jednostka: 1835 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 9.5 to 10.5 % |
Refractive index | 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |