Tetraethylammonium hydroxide 35% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrylammonium hydroxide
36560.22
36560.36
36560.A3
36560.22EA
588
PLN
36560.22
36560.36
36560.A3
Tetraethylammonium hydroxide 35% (w/w) in aqueous solution
Tetraethylammonium hydroxide
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Physical Form: Liquid
Density: 1.023
Refractive Index: 1.4040
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009024
Formuła:
C₈H₂₁NO MW: 147.26 g/mol Gęstość: 1.023 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009024 Numer CAS: 77-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3 Jednostka: 3267 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,9201 |