Tetraethylammonium hydroxide 25% (w/w) in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrylammonium hydroxide
16328.18
16328.30
16328.18EA
899
PLN
16328.18
16328.30
Tetraethylammonium hydroxide 25% (w/w) in methanol
Tetraethylammonium hydroxide
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: (CH3CH2)4NOH
Formula Weight: 147.26
Flash Point: 16°(60°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.88
Refractive Index: 1.380
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Like alcohol
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009024
Formuła:
C₈H₂₁NO MW: 147.26 g/mol Temp. Wrzenia: Dec. Gęstość: 0.88 Temp. Zapłonu: 16 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009024 Numer CAS: 77-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3 Jednostka: 2924 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,9201 |